E14578
Ethyl bromopyruvate
technical grade, 90%
동의어(들):
β-Bromopyruvic acid ethyl ester, 3-Bromo-2-(oxo)propionic acid ethyl ester, 3-Bromo-2-oxopropanoic acid ethyl ester, 3-Bromopyruvic acid ethyl ester, Bromopyruvic acid ethyl ester, Ethyl α-bromopyruvate, Ethyl 3-bromo-2-oxopropanoate, Ethyl 3-bromo-2-oxopropionate, Ethyl 3-bromopyruvate
About This Item
추천 제품
Grade
technical grade
Quality Level
분석
90%
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
bp
98-100 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.554 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C5H7BrO3/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h2-3H2,1H3
InChI key
VICYTAYPKBLQFB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- for the synthesis of thiazoles with substituted benzothioamides
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
210.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
99 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)