주요 문서
DWKCWH004
Azlon Double Burette Clamp
grip on rods, burette diam. 11-14 mm, polypropylene rod
동의어(들):
CWH004
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
material
polypropylene rod
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Azlon CWH004
burette diam.
11-14 mm
애플리케이션
For secure clamping of burettes
특징 및 장점
Anti slip and corrosion resistant
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)