특징
to hold Single
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18204-0000
일반 설명
Non-corroding clamps hold burettes firmly in place.
특징 및 장점
- Soft rubber pads hold burette without scratching
- Clamp fits standard 12.5mm (½") support rod and includes an adapter to fit to narrower 9.5mm (⅜") rod (support rod not included)
- Made of chemical resistant polypropylene; autoclavable at 121°C (250°F)
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Poly-jaque is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.