주요 문서
DWK213545505
Duran® Powder Funnel, Short Wide Stem
short, wide mouth stem(s)
동의어(들):
213545505
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
material
short, wide mouth stem(s)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
DURAN® 213545505
깔때기 직경
160 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Transfering of powdered substances and granulated material,The spillage of substances is avoided, Transfering, Boro 3.3
특징 및 장점
With short and wide stem; Large stem diameter makes it suitable for transferring solids; Fired-on, highly durable white print
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)