material
short, wide mouth stem(s)
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 213545102
깔때기 직경
120 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Transfering of powdered substances and granulated material,The spillage of substances is avoided, Transfering, Boro 3.3
특징 및 장점
With short and wide stem; Large stem diameter makes it suitable for transferring solids; Fired-on, highly durable white print
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.