material
red PTFE cap (Push fit)
특징
cap with septa
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
WHEATON® 11-0051R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chromatography
특징 및 장점
- 11mm Snap Caps with installed septa offered in a wide variety of the most popular configurations.
- Where noted, the Ring is installed between cap and septa for robotics employing magnetics to move vials.
- Approved for GC and LC (where noted).
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.