분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
175-176 °C/14 mmHg (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#CCCCCCC#N
InChI
1S/C7H10N2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-5H2
InChI key
LLEVMYXEJUDBTA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
233.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
112 °C - closed cup