주요 문서
D59003
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlorobutane
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(Cl)CH2CH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
127.01
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.4431 (lit.)
bp
134 °C (lit.)
density
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(Cl)CCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c1-4(6)2-3-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
QBGVARBIQGHVKR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
87.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
31 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)