주요 문서
D27608
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenediantipyrine
97%
동의어(들):
Diantipyrylmethane, Trichachnine monohydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H24N4O2 ·H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
406.48
Beilstein:
59702
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
156 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.CN1N(C(=O)C(CC2=C(C)N(C)N(C2=O)c3ccccc3)=C1C)c4ccccc4
InChI
1S/C23H24N4O2.H2O/c1-16-20(22(28)26(24(16)3)18-11-7-5-8-12-18)15-21-17(2)25(4)27(23(21)29)19-13-9-6-10-14-19;/h5-14H,15H2,1-4H3;1H2
InChI key
OSBQFBKEVMIGTJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)