D1685
Docusate sodium
meets USP testing specifications
동의어(들):
Docusate sodium salt, AOT, Bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate sodium salt, Sodium bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate, Sulfobutanedioic acid bis(2-ethylhexyl ester) sodium salt, Sulfosuccinic acid bis(2-ethylhexyl) ester sodium salt, ‘Dioctyl’ sulfosuccinate sodium salt
About This Item
추천 제품
Agency
meets USP testing specifications
Quality Level
설명
anionic
분석
99.0-100.5% anhydrous basis
양식
solid
분자량
444.56 g/mol
기술
protein quantification: suitable
응용 분야
detection
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
InChI key
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Luminescent ceramics (phosphors).
- Stock solution during the quantification of DOSS in sea food by using liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- AOT-water-isooctane reverse micelle system
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)