주요 문서
D207705
Sigma-Aldrich
Diphenylfulvene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H14
CAS Number:
Molecular Weight:
230.30
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
solid
mp
81.5-83 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(cc1)C(\c2ccccc2)=C3\C=CC=C3
InChI
1S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
InChI key
BULLHRADHZGONG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)