Key Documents
D2015
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-5,6-diphenyl-1,4-oxathiin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H14OS
CAS Number:
Molecular Weight:
254.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
solid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C1CSC(=C(O1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14OS/c1-3-7-13(8-4-1)15-16(18-12-11-17-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
GZVBPNSXCWYLJU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)