주요 문서
C61801
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-nitropyridine
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3ClN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
158.54
Beilstein:
120453
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
powder
mp
105-108 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H
InChI key
BAZVFQBTJPBRTJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1