분석
99%
양식
crystals
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES string
Clc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4ClN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H
InChI key
WBUOVKBZJOIOAE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
206.6 °F
Flash Point (°C)
97 °C