주요 문서
C23802
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzamide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4CONH2
CAS Number:
Molecular Weight:
155.58
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
solid
mp
172-176 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H6ClNO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
InChI key
BLNVISNJTIRAHF-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)