주요 문서
BAH109390005
Bel-Art® Book Style Carboy
capacity 5 L (1.25 gal), polypropylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
material
polypropylene
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H10939-0005
용량
5 L (1.25 gal)
너비 × 길이 × 높이
9.5 in. (241 mm) × 3.4375 in. (89 mm) × 14.75 in. (375 mm)
일반 설명
Unique, polypropylene book bottle stacks book-like on shelves for efficient use of space.
특징 및 장점
  • Includes top handle and convenient front grip hold for easy removal from a shelf
  • Capacity: 5 liters (1.25 gallons)
  • Graduated markings on front in liters
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)