제조업체/상표
Bel-Art H109360000
너비 × 깊이
25.4 cm × 18 cm
용량
10 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These high density polyethylene Jerricans have a built-in spout with separate air vent cap for smooth pouring and venting as needed. The spout retracts into the collar to conserve shelf space when transported or stored. A large, molded-in top handle and hand grip on the bottom gives positive control when pouring. Additionally, the wide base ensures stability. Heavy side panels on all models include a large smooth molded-in area for clear labeling and additional information. The jerricans are graduated in U.S. gallons and liters and have extra headspace for expansion of contents.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.