주요 문서
Z382077
Sigma-Aldrich
Nalgene® Lowboy carboy with spigot
nominal capacity 8 L (2 gal), polypropylene copolymer bottle (PPCO)
동의어(들):
carboys
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121820
NACRES:
NB.35
material
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
polypropylene spigot and screw closure
설명
Not recommended for use with most organic solvents
제조업체/상표
Nalgene® 2324 style
길이 × 너비 × 높이
6 1/2 in. (165 mm) × 14 1/2 in. (368 mm) × 12 in. (305 mm)
공칭 용량
8 L (2 gal)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Fits into tight places and can be stacked three high. Integral handgrip for safe and easy transport. Tolerant of strong acids and bases.
Similar to Style 2323, but all polypropylene.
화학적/생리학적 저항성
Autoclavable
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)