주요 문서
B42985
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(dimethylamino)-2-propanol
97%
동의어(들):
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,3-diamino-2-propanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2NCH2CH(OH)CH2N(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
146.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.4422 (lit.)
density
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)CC(O)CN(C)C
InChI
1S/C7H18N2O/c1-8(2)5-7(10)6-9(3)4/h7,10H,5-6H2,1-4H3
InChI key
JGVZJRHAZOBPMW-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B42985-1G
B42985-10G4061833429587