주요 문서
424560
Sigma-Aldrich
1-[Bis[3-(dimethylamino)propyl]amino]-2-propanol
98%
동의어(들):
N ,N -Bis(3-dimethylaminopropyl)-N -(2-hydroxypropyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)2N(CH2)3]2NCH2CH(OH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
245.40
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
290 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CN(CCCN(C)C)CCCN(C)C
InChI
1S/C13H31N3O/c1-13(17)12-16(10-6-8-14(2)3)11-7-9-15(4)5/h13,17H,6-12H2,1-5H3
InChI key
NWDRKFORNVPWLY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Catalyst for low-density packaging foams. Contains terminal hydroxyl groups that can react with isocyanates.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)