주요 문서
ALD00374
Sigma-Aldrich
L-Fmoc-3-fluorophenylalanine
동의어(들):
Fmoc-Phe(3-F)-OH, Fmoc-3-fluoro-L-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H20FNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
405.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
색상
beige
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=CC(C[C@H](NC(OCC2C3=C(C4=C2C=CC=C4)C=CC=C3)=O)C(O)=O)=C1
InChI
1S/C24H20FNO4/c25-16-7-5-6-15(12-16)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-21-19-10-3-1-8-17(19)18-9-2-4-11-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
InChI key
DWSDVARCJDOADL-QFIPXVFZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Phenylalanine derivative was introduced in collaboration with Yu and coworkers in reflection to a methodology reported in C-H Activation.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)