주요 문서
78080
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride
≥99.0% (HPLC)
동의어(들):
(S)-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
257.76
Beilstein:
4723424
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥99.0% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]20/D +47.0±1°, c = 2% in ethanol
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO2.ClH/c1-13(2,3)16-12(15)11(14)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11H,9,14H2,1-3H3;1H/t11-;/m0./s1
InChI key
FDMCEXDXULPJPG-MERQFXBCSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)