주요 문서
93902
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine tert-butyl ester
≥99.0% (NT)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H4CH2CH(NH2)COOC(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
237.29
Beilstein:
2696011
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (NT)
양식
crystals
광학 활성
[α]20/D +25±1°, c = 2% in ethanol
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
141-144 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)11(14)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11,15H,8,14H2,1-3H3/t11-/m0/s1
InChI key
DIGHFXIWRPMGSA-NSHDSACASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)