주요 문서
466468
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine methyl ester
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
231.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
광학 활성
[α]20/D −22°, c = 1 in methanol
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
density
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-7(2)8(9(13)15-6)12-10(14)16-11(3,4)5/h7-8H,1-6H3,(H,12,14)/t8-/m0/s1
InChI key
XCJLIYKAMLUDGN-QMMMGPOBSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)