주요 문서
ALD00024
Sigma-Aldrich
2-(2-Propyn-1-yloxy)ethanesulfonyl fluoride
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H7FO3S
Molecular Weight:
166.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: click chemistry
refractive index
n20/D 1.435
density
1.290 g/mL at 25 °C
SMILES string
O=S(CCOCC#C)(F)=O
InChI
1S/C5H7FO3S/c1-2-3-9-4-5-10(6,7)8/h1H,3-5H2
InChI key
HVQHLNVMEKMUEA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)