주요 문서
A77407
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-pyrazolecarboxylic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H5N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
127.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
powder
mp
135 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1n[nH]cc1C(O)=O
InChI
1S/C4H5N3O2/c5-3-2(4(8)9)1-6-7-3/h1H,(H,8,9)(H3,5,6,7)
InChI key
KMRVTZLKQPFHFS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A J Dobson et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 54 ( Pt 2), 253-256 (1998-04-16)
3-Aminopyrazole-4-carboxylic acid, C4H5N3O2, crystallized in the non-centrosymmetric space group P21 in the zwitterionic form. Intermolecular N--H...O hydrogen bonds with N...O distances of 2.768 (2) and 2.747 (2) A link molecules into two sets of chains propagating along [110] and [110].