930121
RuCl(p-cymene)[(S,S)-Ts-DPEN]
동의어(들):
[N-[(1S,2S)-2-(Amino-κN)-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzenesulfonamidato-κN]chloro[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]-ruthenium
About This Item
추천 제품
양식
powder or crystals
Quality Level
환경친화적 대안 제품 특성
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>175 °C
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1ccc(C)cc1.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N([Ru]Cl)[C@H]([C@@H](N)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H21N2O2S.C10H14.ClH.Ru/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;/h2-15,20-21H,22H2,1H3;4-8H,1-3H3;1H;/q-1;;;+2/p-1/t20-,21-;;;/m0.../s1
InChI key
AZFNGPAYDKGCRB-XCPIVNJJSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Asymmetric transfer hydrogenation of imines and ketones
- Intramolecular asymmetric reductive amination
- Tandem hydroformylation / hydrogenation of terminal olefins
Reactant involved in studies of thermal decomposition of areneruthenium chiral amido-amine alkyl complexes
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.