분석
≥95%
양식
powder
SMILES string
CC(C)(CC(C)(C)C)N1C=[N+](C(C)(CC(C)(C)C)C)C2=C1C=CC=C2.[Cl-]
InChI
1S/C23H39N2.ClH/c1-20(2,3)15-22(7,8)24-17-25(19-14-12-11-13-18(19)24)23(9,10)16-21(4,5)6;/h11-14,17H,15-16H2,1-10H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
IVGBTUCNWBOROK-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
ItOct-bimy HCl is an N-alkyl NHC ligand with demonstrated uses in the following reactions. Au-catalyzed hydration, Cu-catalyzed hydroboration, Ag-catalyzed hydroboration, Cu-catalyzed C–O coupling and Pd-catalyzed C–C and C–N couplings. This ligand features significantly higher steric volume compared with ItBu-bimy (673390) while maintaining the σ-donation and σ-acceptance inherent to N-alkyl NHC ligands.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.