주요 문서
932264
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-alt-(6,6′-{2,2′-bipyridine})]
Mw ≥10,000 Da by GPC
동의어(들):
PFO-BPy
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C39H46N2)n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.23
분자량
Mw ≥10,000 Da by GPC
Quality Level
energy gap
3.4 eV (Eg (HOMO-LUMO gap))
solubility
THF: soluble
chloroform: soluble
λmax
360 nm±5 nm in THF
형광
λem 373 nm±10 nm in THF
λem 392 nm±10 nm in THF
오비탈 에너지
HOMO 6.2 eV 
LUMO 2.8 eV 
애플리케이션
Polymer Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)