애플리케이션
SItHept HCl is an N-alkyl NHC ligand with demonstrated uses in the following reactions. Au-catalyzed hydration, Cu-catalyzed hydroboration, Ag-catalyzed hydroboration, Cu-catalyzed C–O coupling and Pd-catalyzed C–C and C–N couplings. This ligand features significantly higher steric volume compared with ItBu (659983) while maintaining the σ-donation and σ-acceptance inherent to N-alkyl NHC ligands.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.