919454
CCW16-PEG3-BocNH
≥95%
동의어(들):
tert-Butyl (2-(2-(2-(2-(4-(4-(N-Benzyl-2-chloroacetamido)phenoxy)phenoxy)ethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate, Crosslinker-E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, RNF4-targeting building block, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
추천 제품
ligand
CCW16
Quality Level
분석
≥95%
양식
liquid
반응 적합성
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(CCl)N(CC1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)OC3=CC=C(OCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)C=C3
InChI
1S/C34H43ClN2O8/c1-34(2,3)45-33(39)36-17-18-40-19-20-41-21-22-42-23-24-43-29-13-15-31(16-14-29)44-30-11-9-28(10-12-30)37(32(38)25-35)26-27-7-5-4-6-8-27/h4-16H,17-26H2,1-3H3,(H,36,39)
InChI key
ZBIUJJSRBDSDRU-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
기타 정보
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Covalent Ligand Screening Uncovers a RNF4 E3 Ligase Recruiter for Targeted Protein Degradation Applications
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
법적 정보
관련 제품
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.