주요 문서
916447
Sigma-Aldrich
Thallium(I) iodide
AnhydroBeads, ~10 mesh, 99.999% trace metals basis
동의어(들):
Thallium iodide, Thallium monoiodide, Thallium(1+) iodide, Thallous iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
TlI
CAS Number:
Molecular Weight:
331.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
NACRES:
NA.23
제품 라인
AnhydroBeads
Quality Level
분석
99.999% trace metals basis
형태
powder
입자 크기
~10 mesh
mp
440 °C (lit.)
density
7.29 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
10-30°C
SMILES string
I[Tl]
InChI
1S/HI.Tl/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Thallium iodide is used for synthesis of thallium chalcohalides for X-ray and γ-ray detection and synthesis of thallium cadmium iodide nanostructures for its photocatalytic properties.
법적 정보
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Simple synthesis-controlled fabrication of thallium cadmium iodide nanostructures via a novel route and photocatalytic investigation in degradation of toxic dyes
Ghanbari M, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 455(1), 88-97 (2017)