주요 문서
912514
Sigma-Aldrich
N-Nitrosaccharin
동의어(들):
2-Nitrobenzo[d]isothiazolone 1,1-dioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4N2O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
228.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
양식:
powder
양식
powder
재고 정보
available only in USA
저장 온도
−20°C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)N(C(=O)c2c1cccc2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C7H4N2O5S/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)15(13,14)8(7)9(11)12/h1-4H
InChI key
DQIYDCGGBPKJJW-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-Nitrobenzo[d]isothiazolone 1,1-dioxide is easy-to-handle, bench stable nitration reagent that enables access to nitro(hetero)arenes under mild reaction conditions and in high efficiency.
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Self-react. C
Storage Class Code
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Roxan Calvo et al.
Nature communications, 10(1), 3410-3410 (2019-08-01)
Nitroaromatics and nitroheteroaromatics serve as key building blocks and intermediates in synthesis, and form the core scaffold of a vast number of materials, dyes, explosives, agrochemicals and pharmaceuticals. However, their synthesis relies on harsh methodologies involving excess mineral acids, which