주요 문서
902195
Sigma-Aldrich
1-Iodopropane-3,3,3-d3
≥99 atom % D, ≥98% (CP), contains copper as stabilizer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CD3CH2CH2I
Molecular Weight:
173.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
동위원소 순도
≥99 atom % D
분석
≥98% (CP)
양식
liquid
포함
copper as stabilizer
질량 이동
M+3
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
111.2 °F
Flash Point (°C)
44 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)