주요 문서
901584
Sigma-Aldrich
15-Crown-5 solution
1 M in THF
동의어(들):
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H20O5
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
양식
liquid
농도
1 M in THF
density
0.930 g/mL
저장 온도
room temp
InChI
1S/C10H20O5/c1-2-12-5-6-14-9-10-15-8-7-13-4-3-11-1/h1-10H2
InChI key
VFTFKUDGYRBSAL-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Valuable reagent provided in tetrahydrofuran for more convenient handling.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-2.0 °F
Flash Point (°C)
-18.88 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)