주요 문서
681814
Sigma-Aldrich
Diphenylphosphinamide
97%
동의어(들):
Diphenyl phosphinic acid amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H12NOP
CAS Number:
Molecular Weight:
217.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
162-166 °C
SMILES string
NP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12NOP/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,13,14)
InChI key
RIGIWEGXTTUCIQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)