주요 문서
901130
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2-azidoethoxy)ethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12N6O2
CAS Number:
Molecular Weight:
200.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
양식
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.47
density
1.15 g/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H12N6O2/c7-11-9-1-3-13-5-6-14-4-2-10-12-8/h1-6H2
InChI key
OHZGAFKSAANFAS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Self-react. C
Storage Class Code
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)