주요 문서
901136
Sigma-Aldrich
1,17-Diazido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane
동의어(들):
1,5-bis[(5-azidopentyl)oxy]pentane, 1-Azido-2-[2-[2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethane, 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diyl bis-azide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H24N6O5
CAS Number:
Molecular Weight:
332.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.22
양식
liquid
Quality Level
반응 적합성
reaction type: click chemistry
refractive index
n/D 1.4716
density
1.13194 g/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H24N6O5/c13-17-15-1-3-19-5-7-21-9-11-23-12-10-22-8-6-20-4-2-16-18-14/h1-12H2
InChI key
OQHIMLOZSDFRID-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F
Flash Point (°C)
110 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)