분석
≥99%
양식
powder
유통기한
2 yr (expiration date period)
반응 적합성
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
표면적
480-550 m2/g
공극 크기
60 Å pore diameter
용량
≥0.81 mmol/g loading(molecular loading)
solubility
all common solvents: soluble (organic and aqueous)
벌크 밀도
679 g/L (typical tap density)
애플리케이션
Metal scavenger: Ag, Cu, Fe, Pt, Sn, Ti, Zn, and boronic acids.
주의사항
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
법적 정보
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.