주요 문서
900680
Sigma-Aldrich
DMT-functionalized silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.50 mmol/g
동의어(들):
2,4,6-Trimercaptotriazine-functionalized silica gel, SiliaMetS® Dimercaptotriazine (DMT)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12161600
NACRES:
NA.22
material
silica gel (irregular particle shape)
Quality Level
분석
≥99%
양식
powder
특징
endcapped
반응 적합성
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
공극 크기
60 Å pore diameter
용량
0.50 mmol/g loading(molecular loading)
벌크 밀도
732 g/L (typical tap density)
호환성
for use with all common aqueous and organic solvents.
애플리케이션
Metal scavenger: Ir, Ni, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cd, Co, Cu, Fe, Sc, and Zn.
법적 정보
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)