주요 문서
538078
Sigma-Aldrich
Propionyl chloride-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1 mmol/g loading
동의어(들):
Carboxychloro-2-functionalized silica gel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
라벨링 범위
1 mmol/g loading
Quality Level
표면적
500 m2/g
입자 크기
200-400 mesh
공극 크기
60 Å pore size
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=[SiH2].CCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO.H2OSi/c1-2-3(4)5;1-2/h2H2,1H3;2H2
InChI key
IYPMNWVACSXYDT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Scavenges primary & secondary amines and alcohols
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)