주요 문서
900594
Sigma-Aldrich
Propene-3-13C
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
동의어(들):
Propylene-3-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
43.07
UNSPSC 코드:
12352119
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥97% (CP)
양식
gas
질량 이동
M+1
SMILES string
[13CH3]C=C
관련 카테고리
포장
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameGas cylinder
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
-162.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-108 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)