주요 문서
900316
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide 65:35, viscosity 0.6 dL/g 
동의어(들):
PLGA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(C2H2O2)m(C3H4O2)nCH3
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
양식
granular
피드(feed) 비율
lactide:glycolide 65:35
점도
0.6 dL/g
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.