주요 문서
531162
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide)
inherent viscosity 0.55-0.75 dL/g (lit.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C3H4O2)n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분자량
average Mw 75,000-120,000
Quality Level
분해 기간
12-16 months
내재 점도
0.55-0.75 dL/g(lit.)
mp
262 °C (lit.)
전이 온도
Tg 32.9 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)C.[H+]
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
물리적 특성
Biocompatible, biodegradable polymer.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
531162-5G4061832928999
531162-1G4061826137451