solid
피드(feed) 비율
lactide:glycolide (50:50)
분자량
average Mw 100,000
구성
lactide:glycolide (50:50)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
InChI key
XBBVURRQGJPTHH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Biodegradable polymer for tissue engineering and drug delivery
특징 및 장점
Controlled release of bioactive agents, sutures and bioabsorbable implantable devices.
물리적 형태
Biocompatible, biodegradable polymer.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
802182-1G | 4061832974552 |