주요 문서
84032
Sigma-Aldrich
Ruthenium
5% Ru basis on alumina
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
제품명
Ruthenium 5% on alumina, 5% Ru basis
양식
powder
반응 적합성
core: ruthenium
reagent type: catalyst
농도
5% Ru
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)