주요 문서
809829
Sigma-Aldrich
Atrazine-(triazyl-13C3,15N3)
≥98 atom %, ≥98% (CP)
동의어(들):
2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine-(triazyl-13C3,15N3)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3C5H14Cl15N3N2
Molecular Weight:
221.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥98 atom %
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+6
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCN[13C]1=[15N][13C](NC(C)C)=[15N][13C](Cl)=[15N]1
InChI
1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)/i6+1,7+1,8+1,12+1,13+1,14+1
InChI key
MXWJVTOOROXGIU-ZNLDTMSVSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)