주요 문서
805491
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(piperidine-1-sulfonyl)anilino(oxo)acetic acid
동의어(들):
[(2-Fluoro-6-(1-piperidinylsulfonyl)phenyl)carbamoyl]formic acid, [(2-Fluoro-6-(piperidine-1-sulfonyl)phenyl)amino](oxo)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H15FN2O5S
Molecular Weight:
330.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95% (HPLC)
Quality Level
양식
powder
SMILES string
O=S(N1CCCCC1)(C2=CC=CC(F)=C2NC(C(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C13H15FN2O5S/c14-9-5-4-6-10(11(9)15-12(17)13(18)19)22(20,21)16-7-2-1-3-8-16/h4-6H,1-3,7-8H2,(H,15,17)(H,18,19)
InChI key
WFXNBMKFCASFSD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Materials included in your KITALYSIS-CUCN-2PK High-Throughput Screening Kit