주요 문서
78725
Sigma-Aldrich
O-Phenylhydroxylamine hydrochloride
≥97.0% (AT)
동의어(들):
Phenoxyamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5ONH2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
145.59
Beilstein:
4326059
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (AT)
양식
powder
mp
~132 °C (dec.)
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.NOc1ccccc1
InChI
1S/C6H7NO.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
InChI key
DBTXKJJSFWZJNS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)