주요 문서
778400
Sigma-Aldrich
Ziprasidone-(piperazine-d8)
97 atom % D, 97% (CP)
동의어(들):
5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl-d8]ethyl]-6=chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21D8H13ClN4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
420.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
97 atom % D
분석
97% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+8
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC(NC(C2)=O)=C2C=C1CCN(C([2H])([2H])C3([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3C4=NSC5=C4C=CC=C5
InChI
1S/C21H21ClN4OS/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27)/i7D2,8D2,9D2,10D2
InChI key
MVWVFYHBGMAFLY-UFBJYANTSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)